Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bänkvåg (EU)
Produktkod. 17575835 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33XW150B1L2
D33XW150B1L5
D33XW150B1X2
D33XW150B1X5
D33XW15B1R1
D33XW15B1R5
D33XW300B1V3
D33XW300B1X2
D33XW300B1X5
D33XW30B1R1
D33XW30B1R5
D33XW600B1V3
D33XW60B1L2
D33XW60B1L5
D33XW60B1R1
D33XW60B1R5
Läsbarhet:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Mått (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Produktkod. 17575835
Brand: OHAUS™ 30685255
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bänkvåg för grundläggande industriella tillämpningar
  • Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
  • I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
  • Denna industriella våg har en plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram och lastcell av aluminium.
  • Indikatorn har ett hölje av rostfritt stål och monteringsfäste.
  • Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
  • Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri
Batterityp AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår)
Anslutningstyp Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet
Konstruktion Indikator i rostfritt stål, plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 60 kg
Visningstyp 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD
Mått (LxB) Plattform 355 x 305 mm
Läsbarhet 10 g
Modell D33XW60B1R5
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande
Vägningslägen Vägning, Kontrollvägning, Räkning, Totalisering.
Mått (L x B x H) 646 x 305 x 122 mm
Vikt (metrisk) 11.4 kg