Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bänkvåg (EU)
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33XW150B1L2
D33XW150B1L5
D33XW150B1X2
D33XW150B1X5
D33XW15B1R1
D33XW15B1R5
D33XW300B1V3
D33XW300B1X2
D33XW300B1X5
D33XW30B1R1
D33XW30B1R5
D33XW600B1V3
D33XW60B1L2
D33XW60B1L5
D33XW60B1R1
D33XW60B1R5
Läsbarhet:
Mått (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Beskrivning
- Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
- I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
- Denna industriella våg har en plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram och lastcell av aluminium.
- Indikatorn har ett hölje av rostfritt stål och monteringsfäste.
- Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
- Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 100 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Batterityp | AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår) |
| Anslutningstyp | Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet |
| Konstruktion | Indikator i rostfritt stål, plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter |
| Kapacitet | 60 kg |
| Visningstyp | 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD |
| Mått (LxB) Plattform | 550 x 420 mm |
| Läsbarhet | 10 g |
| Modell | D33XW60B1L2 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande |
| Visa mer |