Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 bänkvåg (EU)
Produktkod. 17595835 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modell:
D33XW150B1L2
D33XW150B1L5
D33XW150B1X2
D33XW150B1X5
D33XW15B1R1
D33XW15B1R5
D33XW300B1V3
D33XW300B1X2
D33XW300B1X5
D33XW30B1R1
D33XW30B1R5
D33XW600B1V3
D33XW60B1L2
D33XW60B1L5
D33XW60B1R1
D33XW60B1R5
Läsbarhet:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Mått (L x B x H):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Mått (L x B x H)
17595835 150 kg D33XW150B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm
17565825 15 kg D33XW15B1R1 2 g 489 x 305 x 569 mm
17575825 30 kg D33XW30B1R1 5 g 489 x 305 x 569 mm
17585825 60 kg D33XW60B1R1 10 g 489 x 305 x 569 mm
17595825 60 kg D33XW60B1L2 10 g 686 x 420 x 922 mm
17505835 150 kg D33XW150B1L2 20 g 686 x 420 x 922 mm
17515835 150 kg D33XW150B1X2 20 g 787 x 500 x 922 mm
17525835 300 kg D33XW300B1X2 50 g 787 x 500 x 922 mm
17535835 300 kg D33XW300B1V3 50 g 935 x 600 x 1222 mm
17545835 600 kg D33XW600B1V3 100 g 935 x 600 x 1222 mm
17555835 15 kg D33XW15B1R5 2 g 646 x 305 x 122 mm
17565835 30 kg D33XW30B1R5 5 g 646 x 305 x 122 mm
17575835 60 kg D33XW60B1R5 10 g 646 x 305 x 122 mm
17585835 60 kg D33XW60B1L5 10 g 842 x 420 x 134 mm
17505845 150 kg D33XW150B1X5 20 g 941 x 500 x 150 mm
17515845 300 kg D33XW300B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 17595835 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30685257
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Bänkvåg för grundläggande industriella tillämpningar
  • Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
  • I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
  • Denna industriella våg har en plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram och lastcell av aluminium.
  • Indikatorn har ett hölje av rostfritt stål och monteringsfäste.
  • Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
  • Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri
Batterityp AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår)
Anslutningstyp Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet
Konstruktion Indikator i rostfritt stål, plattform i 304 rostfritt stål, pulverlackerad stålrörsram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 150 kg
Visningstyp 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD
Mått (LxB) Plattform 550 x 420 mm
Läsbarhet 20 g
Modell D33XW150B1L5
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande
Vägningslägen Vägning, Kontrollvägning, Räkning, Totalisering.
Mått (L x B x H) 842 x 420 x 134 mm
Vikt (metrisk) 17.3 kg