Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Bänkvåg (EU)
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modell:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Läsbarhet:
Mått (L x B x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Beskrivning
- Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
- I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
- Denna industriella våg har en 304 plattform och ram i rostfritt stål, IP67 lastcell.
- Indikatorn har ett IP66 sköljskyddat hölje i 304 rostfritt stål med monteringsfäste.
- Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
- Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 100 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Batterityp | AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår) |
| Anslutningstyp | Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet |
| Konstruktion | Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP66-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter |
| Kapacitet | 30 kg |
| Visningstyp | 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD |
| Mått (LxB) Plattform | 355 x 305 mm |
| Läsbarhet | 5 g |
| Modell | D33XW30C1R6 |
| Skyddsklass | IP66 |
| Visa mer |