Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Bänkvåg (EU)
Produktkod. 17565815 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modell:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Läsbarhet:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Mått (L x B x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Produktkod. 17565815
Brand: OHAUS™ 30684779
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bänkvåg i rostfritt stål för grundläggande industriella rengöringsapplikationer
  • Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
  • I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
  • Denna industriella våg har en 304 plattform och ram i rostfritt stål, IP67 lastcell.
  • Indikatorn har ett IP66 sköljskyddat hölje i 304 rostfritt stål med monteringsfäste.
  • Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
  • Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri
Batterityp AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår)
Anslutningstyp Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet
Konstruktion Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP66-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 150 kg
Visningstyp 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD
Mått (LxB) Plattform 550 x 420 mm
Läsbarhet 20 g
Modell D33XW150C1L7
Skyddsklass IP66
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande
Vägningslägen Vägning, Kontrollvägning, Räkning, Totalisering.
Mått (L x B x H) 688 x 420 x 922 mm
Vikt (metrisk) 19.2 kg