Läs mer
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Bänkvåg (EU)
Produktkod. 17585815 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modell:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Läsbarhet:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Mått (L x B x H):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Mått (L x B x H)
17585815 300 kg D33XW300C1X7 50 g 787 x 500 x 922 mm
17525815 15 kg D33XW15C1R6 2 g 491 x 305 x 569 mm
17535815 30 kg D33XW30C1R6 5 g 491 x 305 x 569 mm
17545815 60 kg D33XW60C1R6 10 g 491 x 305 x 569 mm
17555815 60 kg D33XW60C1L7 10 g 688 x 420 x 922 mm
17565815 150 kg D33XW150C1L7 20 g 688 x 420 x 922 mm
17575815 150 kg D33XW150C1X7 20 g 787 x 500 x 922 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17585815 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30684781
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bänkvåg i rostfritt stål för grundläggande industriella rengöringsapplikationer
  • Resultaten visas tydligt med den stora, ljusa bakgrundsbelysta LCD-skärmen.
  • I kontrollvägningsläget ändrar displayen färg (gul/grön/röd) för att varna när den är inom målviktsintervallet.
  • Denna industriella våg har en 304 plattform och ram i rostfritt stål, IP67 lastcell.
  • Indikatorn har ett IP66 sköljskyddat hölje i 304 rostfritt stål med monteringsfäste.
  • Har programvara för delarräkning, kontrollvägning och totalisering.
  • Inkluderar RS232 med tillval USB Enhet eller Ethernet för utskrift eller dataanslutning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri
Batterityp AC Adapter (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår)
Anslutningstyp Standard RS232 och tillval USB Enhet eller Ethernet
Konstruktion Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP66-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 300 kg
Visningstyp 7-segments flerfärgad bakgrundsbelyst LCD
Mått (LxB) Plattform 650 x 500 mm
Läsbarhet 50 g
Modell D33XW300C1X7
Skyddsklass IP66
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C, 85% RH, icke-kondenserande
Vägningslägen Vägning, Kontrollvägning, Räkning, Totalisering.
Mått (L x B x H) 787 x 500 x 922 mm
Vikt (metrisk) 31.8 kg