Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bänkvåg, modellerna TD52P QL
Produktkod. 15968445 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
D52P15RQDL2
D52P15RQDL2-M
D52P30RQDL2
D52P30RQDL2-M
D52P60RQDL2
D52P60RQDL2-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
15968445 D52P15RQDL2 1 enhet
15988445 D52P60RQDL2 1 enhet
15978445 D52P30RQDL2 1 enhet
15938555 D52P15RQDL2-M 1 enhet
15948555 D52P30RQDL2-M 1 enhet
15958555 D52P60RQDL2-M 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15968445 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30424314
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
  • Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, sandgrå pulverlackerad stålram och lastcell i aluminium.
  • Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
  • Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
  • Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion ABS-plastindikator, plattform av 304-klass rostfritt stål med sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell i aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 6 kg, 15 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.500000 g, 1.000000 g
Modell D52P15RQDL2
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Custom, Gram, Kilogram, Metriska Tons, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Tonne
Mått (L x B x H) 570 x 400 x 903 mm
Vikt (metrisk) 16.900 kg