Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bänkvåg, modeller TD52P QR
Produktkod. 15918555 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
D52P15RQDR1
D52P15RQDR1-M
D52P6RQDR1
D52P6RQDR1-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
15918555 D52P6RQDR1-M 1 enhet
15928555 D52P15RQDR1-M 1 enhet
15948445 D52P6RQDR1 1 enhet
15958445 D52P15RQDR1 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15918555 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30461545
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
  • Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, sandgrå pulverlackerad stålram och lastcell i aluminium.
  • Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
  • Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
  • Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion ABS-plast (TD52P)-indikator, plattform i rostfritt stål av 304-kvalitet med sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 3.00 kg, 6.00 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 1.000000 g, 2.000000 g
Modell D52P6RQDR1-M
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, Kilogram, Metriska Ton
Mått (L x B x H) 442 x 305 x 574 mm
Vikt (metrisk) 9.600 kg