Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 bänkvåg, modellerna TD52XW RTV
Produktkod. 15988505 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
D52XW150RTDV3-EU
D52XW150RTDV3-M
D52XW300RTDV3-EU
D52XW300RTDV3-M
D52XW600RTDV3-EU
D52XW600RTDV3-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15988505
Brand: OHAUS™ 30444814
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
  • Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, sandgrå pulverlackerad stålram och lastcell i aluminium.
  • Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
  • Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
  • Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion Indikator i rostfritt stål (TD52XW), plattform i 304-klass rostfritt stål med sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 60.00 kg, 150.00 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 5.000000 g, 10.000000 g
Modell D52XW150RTDV3-EU
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Custom, Gram, Kilogram, Metriska Tons, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Tonne
Mått (L x B x H) 963 x 600 x 1234 mm
Vikt (metrisk) 48.000 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt