Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base
Produktkod. 15908435 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modell:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell unitSize
15908435 300.00 kg, 600.00 kg D600RTDV 1 enhet
15928415 6.00 kg, 15.00 kg D15RQDL 1 enhet
15928425 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDV 1 enhet
15938415 15.00 kg, 30.00 kg D30RQDL 1 enhet
15938425 60.00 kg, 150.00 kg D150RQDV 1 enhet
15948415 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDL 1 enhet
15948425 150.00 kg, 300.00 kg D300RQDV 1 enhet
15988405 3.00 kg, 6.00 kg D6RQDR 1 enhet
15988415 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDX 1 enhet
15988425 60.00 kg, 150.00 kg D150RTDV 1 enhet
15998405 6.00 kg, 15.00 kg D15RQDR 1 enhet
15998415 60.00 kg, 150.00 kg D150RQDX 1 enhet
15998425 150.00 kg, 300.00 kg D300RTDV 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15908435 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30419624
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base erbjuder hållbarhet för krävande industriella applikationer. R-serien har fuktskyddade enpunktslastceller, pulverlackerad stålkonstruktion, halkfria justerbara fötter i gummi, avtagbara vågskålar i rostfritt stål och utjämningsbubblor.
  • R-serien har en plattform i rostfritt stål, pulverlackerad stålram och en lastcell av aluminium för att motstå tuffa industriella miljöer.
  • Defender 5000-baserna är utrustade med en EasyConnect-kabel, som möjliggör omedelbar konfiguration med Defender 5000 (TD52)-indikatorer, vilket påskyndar installationen.
  • Defender 5000-baserna är NTEP-certifierade och Measurement Canada-godkända.
  • Dessa baser har också OIML- och EC-typgodkännanden, vilket gör dem idealiska för legal-for-trade-användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Plattform i rostfritt stål av 304-kvalitet, sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter, nivåindikator
Kapacitet 300.00 kg, 600.00 kg
Läsbarhet 20.000000 g, 50.000000 g
Modell D600RTDV
Skyddsklass IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Mått (L x B x H) 821 x 600 x 132 mm
Vikt (metrisk) 39.000 kg