Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modell:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Description
- R-serien har en plattform i rostfritt stål, pulverlackerad stålram och en lastcell av aluminium för att motstå tuffa industriella miljöer.
- Defender 5000-baserna är utrustade med en EasyConnect-kabel, som möjliggör omedelbar konfiguration med Defender 5000 (TD52)-indikatorer, vilket påskyndar installationen.
- Defender 5000-baserna är NTEP-certifierade och Measurement Canada-godkända.
- Dessa baser har också OIML- och EC-typgodkännanden, vilket gör dem idealiska för legal-for-trade-användning.
Specifications
Specifications
| Konstruktion | Plattform i rostfritt stål av 304-kvalitet, sandgrå pulverlackerad stålram, lastcell av aluminium, halkfria justerbara gummifötter, nivåindikator |
| Kapacitet | 30.00 kg, 60.00 kg |
| Läsbarhet | 2.000000 g, 5.000000 g |
| Modell | D60RQDV |
| Skyddsklass | IP67 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +40 °C |
| Mått (L x B x H) | 633 x 610 x 130 mm |
| Vikt (metrisk) | 31.000 kg |