Läs mer
Ohaus™ Defender 5000 VF Series Golv- och gropmonterad plattform
Produktkod. 15184643 Handla allt Ohaus Produkter
:
Kapacitet: 600 kg
Produktkod. 15184643
Brand: Ohaus™ 30078073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
OHAUS Explorer High Capacity-vågar ger oöverträffad funktionalitet i en rad högpresterande vågar med hög kapacitet som inte liknar någon annan på marknaden! Denna smarta och intuitiva balans förenklar även den mest komplexa laboratoriemätningen med hög kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Anslutningstyp Ethernet (finns som tillbehör)RS232 (ingår)USB (ingår)
Beskrivning Elektronisk balans, EX24001-EU
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.100000 g
Språk kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), spanska (MX)
Linjäritet 0.200000 g
Material Mjukt stål, svartmålad
Modell VFP-E60051PM
Repeterbarhet 0.100000 g
Stabiliseringstid 1 000 sek.
Typ Defender 5000 VF Series Golv- och gropmonterad plattform
Vägningslägen kg, g, lb, oz, lb:oz, t, anpassad
Mått (L x B x H) 443.00 x 377.00 x 120.000 mm
Längd (engelska) 17,44 tum.
Längd (metrisk) 443.00 mm
Bredd (engelska) 14,90 tum.
Bredd (metrisk) 377.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 311.000 mm
Höjd (engelska) 4,70 tum.
Höjd (metrisk) 120.000 mm
Djup (engelska) 17,44 tum.
Djup (metriskt) 443.00 mm
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz