Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 W Series Base
Produktkod. 15908415 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
15.00 kg
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modell:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Förpackningsstorlek:
1 enhet
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell unitSize
15908415 3.00 kg, 6.00 kg D6WQDR 1 enhet
15908425 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDX 1 enhet
15908545 60.00 kg D60WQL 1 enhet
15918415 6.00 kg, 15.00 kg D15WQDR 1 enhet
15918425 60.00 kg, 150.00 kg D150WQDX 1 enhet
15918435 60.00 kg, 150.00 kg D150WTDV 1 enhet
15918545 60.00 kg D60WQX 1 enhet
15928435 150.00 kg, 300.00 kg D300WTDV 1 enhet
15938435 300.00 kg, 600.00 kg D600WTDV 1 enhet
15958415 6.00 kg, 15.00 kg D15WQDL 1 enhet
15958425 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDV 1 enhet
15968415 15.00 kg, 30.00 kg D30WQDL 1 enhet
15968425 60.00 kg, 150.00 kg D150WQDV 1 enhet
15968605 150.00 kg D150WQX 1 enhet
15978415 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDL 1 enhet
15978425 150.00 kg, 300.00 kg D300WQDV 1 enhet
15978535 15.00 kg D15WQR 1 enhet
15978605 60.00 kg D60WQV 1 enhet
15988535 15.00 kg D15WQL 1 enhet
15988605 150.00 kg D150WQV 1 enhet
15998535 30.00 kg D30WQL 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 15908415 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30419594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Defender™ 5000 W Series Base erbjuder hållbarhet för krävande industriella applikationer. W-serien har fuktskyddade enpunktslastceller, konstruktion i rostfritt stål, halkfria justerbara fötter i gummi, avtagbara vågskålar i rostfritt stål och integrerade utjämningsbubblor.
  • W-serien har en plattform i rostfritt stål, ram och IP67 lastcell för att klara tuffa industriella miljöer.
  • Defender 5000-baserna är utrustade med en EasyConnect-kabel, som möjliggör omedelbar konfiguration med Defender 5000 (TD52)-indikatorer, vilket påskyndar installationen.
  • Defender 5000-baserna är NTEP-certifierade och Measurement Canada-godkända.
  • Dessa baser har också OIML- och EC-typgodkännanden, vilket gör dem idealiska för legal-for-trade-användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Plattform i rostfritt stål av 304-kvalitet, ram i rostfritt stål, IP67 lastcell, halkfria justerbara gummifötter, nivåindikator
Kapacitet 3.00 kg, 6.00 kg
Läsbarhet 0.200000 g, 0.500000 g
Modell D6WQDR
Skyddsklass IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Mått (L x B x H) 338 x 305 x 99 mm
Vikt (metrisk) 6.000 kg