Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bänkvåg, modellerna TD52XW QL Produktkod.: 15968645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22280.00 SEK
    21165.04 SEK / 1 enhet
    Spara 1114.96 SEK
    5% Av
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bänkvåg, modellerna TD52XW QL
Produktkod. 15968645 Handla allt Ohaus Produkter
D52XW60WQL7-M, 1 enhet
Modell:
D52XW15WQDL7-EU
D52XW15WQDL7-M
D52XW15WQL7-EU
D52XW15WQL7-M
D52XW30WQDL7-EU
D52XW30WQDL7-M
D52XW30WQL7-EU
D52XW30WQL7-M
D52XW60WQDL7-M
D52XW60WQL7-EU
D52XW60WQL7-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15968645
Brand: OHAUS™ 30471161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22280.00 SEK
    21165.04 SEK / 1 enhet
    Spara 1114.96 SEK
    5% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
  • Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, ram, IP67 lastcell och IP68-indikator.
  • Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
  • Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
  • Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP68-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 60.00 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 20.000000 g
Modell D52XW60WQL7-M
Skyddsklass Rostfri Seel IP68-indikator, IP67-lastcell
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, Kilogram, Metriska Ton
Mått (L x B x H) 570 x 400 x 934 mm
Vikt (metrisk) 19.700 kg
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bänkvåg, modellerna TD52XW QL >