Läs mer
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lågprofilsbänkvåg, modeller TD52XW QR
Produktkod. 15998605 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
D52XW15WQDR5-EU
D52XW15WQDR5-M
D52XW15WQR5-EU
D52XW15WQR5-M
D52XW6WQDR5-EU
D52XW6WQDR5-M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15998605 D52XW15WQR5-EU 1 enhet
15908485 D52XW6WQDR5-EU 1 enhet
15918485 D52XW15WQDR5-EU 1 enhet
15918575 D52XW6WQDR5-M 1 enhet
15928575 D52XW15WQDR5-M 1 enhet
15978635 D52XW15WQR5-M 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15998605 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30471124
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Användarvänlig modell med en lättanvänd knappsats, stor bakgrundsbelyst display och oformaterad text på skärmen som guidar dig genom användningen.
  • Slitstark konstruktion med plattform i rostfritt stål, ram, IP67 lastcell och IP68-indikator.
  • Defender uppfyller NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typgodkännanden (beroende på region).
  • Har vanliga industriella lägen och stöder ett bibliotek med 50 000 objekt med 1 000 användarprofiler för enkel datahantering.
  • Inkluderar GMP/GLP med tid/datum för resultatspårbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP68-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 15.00 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 1.000000 g
Modell D52XW15WQR5-EU
Skyddsklass Rostfri Seel IP68-indikator, IP67-lastcell
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Custom, Gram, Kilogram, Metriska Tons, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Tonne
Mått (L x B x H) 588 x 305 x 122 mm
Vikt (metrisk) 9.240 kg