Läs mer
Ohaus™ Defender™ 5000 Washdown - D52
Produktkod. 15996762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Läsbarhet:
2.000000 g, 5.000000 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Läsbarhet Förpackningsstorlek
15996762 2.000000 g, 5.000000 g Varje
1 options
Produktkod. 15996762 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30444795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19585.00 SEK
    13603.99 SEK / Paket med 1
    Save 5981.01 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Multifunktionell tvättbänkvåg i rostfritt stål för industriella standardapplikationer.
  • Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive produktion, förpackning, lager och frakt.
  • Utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • Indikator vägleder användaren med uppmaningar på skärmen.
  • Hållbart konstruerad för att klara tuffa industriella miljöer.
  • Flera applikationslägen och hög lagringskapacitet.
  • Flera anslutningsalternativ för bekväm dataöverföring och lagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp RS232 (ingår), 2:a RS232/RS485/USB (finns som tillbehör), USB Värd (tillgänglig som tillbehör), WiFi/Bluetooth (tillgänglig som tillbehör), Ethernet (tillgänglig som tillbehör)
Konstruktion Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP68-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 30 kg, 60 kg
Visningstyp Dot Matrix LCD med vit LED-bakgrundsbelysning
Läsbarhet 2.000000 g, 5.000000 g
Inkluderar AC Ström, RS232
Material Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP68-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Modell D52XW60WQDL7-EU
Mått (L x B) 570.00 x 400.00 mm
Mått (L x B x H) 570.00 x 400.00 x 934.000 mm
Längd (metrisk) 570.00 mm
Längd (metrisk) Pan 400 mm
Bredd (metrisk) 400.00 mm
Bredd (metrisk) panorering 400 mm
Höjd (metrisk) 934.000 mm
Djup (metriskt) 570.00 mm