Läs mer
Deferasirox-d4, TRC
Produktkod. 30358712
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358712 10 mg
30357999 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30358712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22865210MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1133425-75-8
Molekylformel C21 2H4 H11 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 377.39
Synonym Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic-2,3,5,6-d4 acid
IUPAC-namn 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deferasirox-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28)/i9D,10D,11D,12D
Formel vikt 377.1314