missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deferasirox (Fe3+ chelate), MedChemExpress
Beskrivning
Deferasirox Fe3+ Chelate is an iron chelating agent extracted from patent WO2003053986.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deferasirox (Fe3+ chelate) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 554435-83-5 |
| Färg | Black |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H12FeN3O4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([O-])C1=CC=C(N2N=C3[N]4=C2C5=CC=CC=C5[O-][Fe+3]4[O-]C6=CC=CC=C63)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.18 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?