Läs mer
Deferasirox, MedChemExpress
Produktkod. 16483566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483566 25 mg
16479807 5 mg
16453317 50 mg
16427256 100 mg
16417308 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17359
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Deferasirox (ICL 670) is an orally available iron chelator used for the management of transfusional iron overload.
Deferasirox (ICL 670) is an orally available iron chelator used for the management of transfusional iron overload.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deferasirox
CAS 201530-41-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H15N3O4
Kvantitet 25 mg
Synonym ICL 670
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.84 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N2N=C(C3=CC=CC=C3O)N=C2C4=CC=CC=C4O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 373.36
Formel vikt 373.36
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death