Läs mer
Deferasirox Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deferasirox Methyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N3O4/c1-29-22(28)14-10-12-15(13-11-14)25-21(17-7-3-5-9-19(17)27)23-20(24-25)16-6-2-4-8-18(16)26/h2-13,26-27H,1H3 |
| Formel vikt | 387.1219 |
| Procent renhet | >95% |