Läs mer
Deferasirox, Mikromol™
Beskrivning
Deferasirox
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deferasirox |
| CAS | 201530-41-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deferasirox |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H15 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-benzoic acid, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid, Asunra, Deferasirox, Exjade, ICL 670, ICL 670A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O |
| IUPAC-namn | 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid |
| Visa mer |