Learn More
Deferiprone-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Deferiprone-d3 |
| CAS | 1346601-82-8 |
| Molekylformel | C7H6D3NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one-d3, 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridinone-d3, CP-20-d3, Kelfer-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | O=C1C=CN(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.17 |
| Formel vikt | 142.0822 |