Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Deferoxaminmesylat, 95 %
Produktkod. 15756245 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15756245 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15756245 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1724.83 SEK
    1548.65 SEK / 1g
    Save 176.18 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 138-14-7 | C25H48N6O8·CH4O3S | 656,79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deferoxamine mesylate
CAS 138-14-7
Smältpunkt 148 °C till 149 °C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C25H48N6O8·CH4O3S
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Färglös till ljusbrun-gul
InChI-nyckel IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 656.79
PubChem CID 62881
ChEBI CHEBI:31460
Formel vikt 656.79
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.