Läs mer
Deferoxamine Mesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deferoxamine mesilate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vikt | 656.3415 |