Beskrivning
Definierad keratinocyt SFM är ett serumfritt definierat medium optimerat för isolering och expansion av mänskliga keratinocyter utan behov av tillägg av nötkreaturs hypofysextrakt (BPE) eller användning av fibroblastmatarlager.
Den tillväxtfrämjande aktiviteten BPE har ersatts av inkludering av tillväxtfrämjande medel som förbättrar produktens stabila prestanda. Dessa tillväxtfrämjande ämnen upprätthåller också cellmorfologi, fysiologiska markörer och tillväxt. Mediet är formulerat för att hämma fibroblastproliferation och har en låg kalciumkoncentration (<0,1 mM), vilket möjliggör isolering och odling av högberikade populationer av odifferentierade keratinocyter.
Obs: Denna formulering innehåller vissa komponenter från mänskligt och animaliskt ursprung.
Notera: En definierad Keratinocyt-SFM masterfil har lämnats in till FDA. Tillstånd att korsreferera huvudfilen kan erhållas genom att kontakta teknisk service eller din lokala försäljningsrepresentant. Definierad keratinocyt-SFM består av ett basalt flytande medium och ett fryst tillskott som tillsätts vid användningstillfället. Det fullt kompletterade mediet har en hållbarhet på 10 veckor under normal användning. Produktens prestanda bekräftas genom utvärdering av human primär keratinocyttillväxt.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Keratinocytceller, epitelceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Sats |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |