Läs mer
Deflazacort, MedChemExpress
Beskrivning
Deflazacort, a glucocorticoid, is an inactive prodrug and is converted rapidly to the active metabolite 21-desacetyldeflazacort. Deflazacort is used as an anti-inflammatory and immunosuppressant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deflazacort |
| CAS | 14484-47-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31NO6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM) |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])[C@@]4(C(COC(C)=O)=O)N=C(C)O5)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.52 |
| Formel vikt | 441.52 |
| Visa mer |