missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deflazacort, TRC

Produktkod. 30134221
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134221 50 mg
17970455 100 mg
17951945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22897550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14484-47-0
Molekylformel C25 H31 N O6
Molekylvikt (g/mol) 441.52
Synonym (11beta,16beta)-21-(acetyloxy)-11-hydroxy-2'-methyl-5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11beta,21-dihydroxy-2'-methyl-5'betaH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione-21-acetate, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazole, 5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione deriv., Azacort, Azacortinol, Calcort, DL 458IT, Deflan, Deflazacort, Dezacor, Dezacort, Flantadin, L 5458, Lantadin, MDL 458, Oxazacort
IUPAC-namn [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hydroxy-6,9,13-trimethyl-16-oxo-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-trien-8-yl]-2-oxoethyl] acetate
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deflazacort
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formel vikt 441.2151
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.