Läs mer
Defluoro-6-chloro Norfloxacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Defluoro-6-chloro Norfloxacin hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClN3O3.ClH/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20;/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23);1H |
| Formel vikt | 371.0803 |