Läs mer
Defluoro 8-Hydroxy Flumazenil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| CAS | 131666-45-0 |
| Molekylformel | C15 H15 N3 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 8-hydroxy-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Flumazenil Imp. B (EP), Flumazenil Related Compound B (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(O)ccc23 |
| IUPAC-namn | ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.3 |
| Formel vikt | 301.1063 |