Läs mer
Defluoro Atorvastatin Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-2-isopropyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H36N2O5.Ca/c2*1-22(2)31-30(33(40)34-25-16-10-5-11-17-25)29(23-12-6-3-7-13-23)32(24-14-8-4-9-15-24)35(31)19-18-26(36)20-27(37)21-28(38)39;/h2*3-17,22,26-27,36-37H,18-21H2,1-2H3,(H,34,40)(H,38,39);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1 |
| Formel vikt | 1118.4718 |