Läs mer
Defluoro Dolutegravir (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Desfluorodolutegravir |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20FN3O5/c1-11-6-7-29-15-10-23-9-14(17(25)18(26)16(23)20(28)24(11)15)19(27)22-8-12-2-4-13(21)5-3-12/h2-5,9,11,15,26H,6-8,10H2,1H3,(H,22,27)/t11-,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 401.1387 |