Läs mer
Defluoro Hydroxy AM-694, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite |
| CAS | 335160-94-6 |
| Molekylformel | C20H20INO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Methanone, [1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)-, [1-(5-Hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone, AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl), Defluoro Hydroxy AM-694, [1-(5-Hydroxypentyl)indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20INO2/c21-18-10-4-2-9-16(18)20(24)17-14-22(12-6-1-7-13-23)19-11-5-3-8-15(17)19/h2-5,8-11,14,23H,1,6-7,12-13H2 |
| LEDER | OCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | [1-(5-hydroxypentyl)indol-3-yl]-(2-iodophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.28 |
| Formel vikt | 433.0539 |