Läs mer
Defluoro Linezolid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Defluoro Linezolid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O4/c1-12(20)17-10-15-11-19(16(21)23-15)14-4-2-13(3-5-14)18-6-8-22-9-7-18/h2-5,15H,6-11H2,1H3,(H,17,20)/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 319.153 |
| Procent renhet | >95% |