Läs mer
Defluoro-MDV 3100 (Defluoro-enzalutamide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Defluoro-MDV 3100 (Defluoro-enzalutamide) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17F3N4O2S/c1-20(2)18(30)27(15-9-6-13(11-25)16(10-15)21(22,23)24)19(31)28(20)14-7-4-12(5-8-14)17(29)26-3/h4-10H,1-3H3,(H,26,29) |