Läs mer
Defluoro N-Benzyl Paroxetine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30351544
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30351544 25 mg
1 options
Produktkod. 30351544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22905525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Defluoro N-Benzyl Paroxetine Hydrochloride
CAS 105813-39-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C26H28ClNO3
Kvantitet 25 mg
Synonym trans-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenyl-1-(phenylmethyl)piperidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H27NO3.ClH/c1-3-7-20(8-4-1)16-27-14-13-24(21-9-5-2-6-10-21)22(17-27)18-28-23-11-12-25-26(15-23)30-19-29-25;/h1-12,15,22,24H,13-14,16-19H2;1H/t22-,24-;/m0./s1
LEDER C1CN(C[C@H]([C@@H]1C2=CC=CC=C2)COC3=CC4=C(C=C3)OCO4)CC5=CC=CC=C5.Cl
Molekylvikt (g/mol) 437.96
Formel vikt 437.1758