Läs mer
Defluoro Nebivolol(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desfluoro Nebivolol |
| CAS | 129101-34-4 |
| Molekylformel | C22 H26 F N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α-[[[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-6-fluoro-3,4-dihydro- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FNO4/c23-16-7-10-20-15(11-16)6-9-22(28-20)18(26)13-24-12-17(25)21-8-5-14-3-1-2-4-19(14)27-21/h1-4,7,10-11,17-18,21-22,24-26H,5-6,8-9,12-13H2 |
| LEDER | OC(CNCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C3CCc4ccccc4O3 |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.4445 |
| Formel vikt | 387.1846 |