Läs mer
Defluoro Paroxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Defluoro Paroxetine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2/t15-,17?/m0/s1 |