Läs mer
Deguelin, TRC
Produktkod. 30134927
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134927 5 mg
17989534 10 mg
17919744 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2292055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 522-17-8
Molekylformel C23 H22 O6
Molekylvikt (g/mol) 394.42
Synonym (7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6',5'-e]pyran-7(7aH)-one, (-)-Deguelin, (-)-cis-Deguelin;
LEDER COc1cc2OC[C@H]3Oc4c5C=CC(C)(C)Oc5ccc4C(=O)[C@H]3c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deguelin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
Formel vikt 394.1416
Procent renhet >95%