Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Kemisk peristaltisk pumpslang
Diameter (metrisk) Inre:
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Beskrivning
Funktioner och fördelar
- Lång flexlivslängd i peristaltiska pumpar
- Temperaturområde -59 till 74 °C
- Överlägsen kemikaliebeständighet
- Mjukgörarefritt hål
- Uppfyller FDA-kriterier för kontakt med livsmedel
- Motstår adsorption/absorption av vattenhaltiga vätskor
- Nästan opåverkad av kemiska desinfektionsmedel och rengöringsmedel
Typiska tillämpningar
- Dispensering av tvål och tvättmedel
- Kommersiell tvättkemisk dispensering
- Dispensering av kemiska diskmedel
- Anläggningsrengöring kemikaliedispensering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel (mat) |
| Diameter (metrisk) Inre | 9,6 mm |
| Material | DEHP |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | Överföring av känsliga produkter, särskilt lämplig för användning på en peristaltisk pump. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Maximalt tryck | 03,97 bar vid 20 °C |
| Visa mer |