Läs mer
Sartorius™ Dehydrerade media näringsämnen Pad Sets
Handla allt Sartorius Produkter
:
Enterokocker; Diameter: 50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Upptäcker | Enterokocker |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Rutnätsfärg | Mörkgrön |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Art | Enterokocker |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X100 KIT NPS AZIDE 0,45µM 50MM
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose