missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydrin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-88990
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dehydrin Polyclonal specifically detects Dehydrin in Plant samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| Dehydrin | |
| Polyclonal | |
| PBS containing 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Plant | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RAB21, Water stress-inducible protein Rab21 | |
| Synthetic peptide corresponding to the sequence near the C-terminus of Dehydrin. The sequence is completely conserved in barley, rice, maize and wheat. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering