missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dehydro Amlodipine Besylate, TRC

Produktkod. 30135826
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135826 100 mg
30012410 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135826 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD228940100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2733700-89-3
Molekylformel C20 23 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 565.04
Synonym 3-ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, benzenesulfonate (1:1)
IUPAC-namn benzenesulfonic acid;O3-ethyl O5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-pyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OS(=O)(=O)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydro Amlodipine Besylate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Formel vikt 564.1333
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.