missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dehydro Amlodipine Oxalate, TRC

Produktkod. 30137143
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137143 50 mg
30006518 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22910050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1216406-90-4
Molekylformel C20 H23 Cl N2 O5 . C2 H2 O4
Molekylvikt (g/mol) 496.89
Synonym Amlodipine Ep Impurity D Oxalate Salt
IUPAC-namn 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate;oxalic acid
LEDER CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OC(=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydro Amlodipine Oxalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O5.C2H2O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;3-1(4)2(5)6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formel vikt 496.1249
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.