Läs mer
Dehydro aripiprazol hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Aripiprazole Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25Cl2N3O2.ClH/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18;/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29);1H |
| Formel vikt | 481.1091 |