missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydro Benidipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Benidipine |
| CAS | 118935-44-7 |
| Molekylformel | C28H29N3O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-[1-(Phenylmethyl)-3-piperidinyl] Ester, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 1-(Phenylmethyl)-3-piperidinyl Ester, DH 124, 3-(1-Benzylpiperidin-3-yl) 5-Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| LEDER | O=C(C1=C(C)N=C(C)C(C(OC)=O)=C1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)OC3CN(CC4=CC=CC=C4)CCC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.55 |
| Formel vikt | 503.2056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?