Läs mer
Dehydro Epiandrosteron, TRC
Produktkod. 30356200
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30356200 10 mg
1 options
Produktkod. 30356200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22958510MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dehydroisoandrosterone (DHEA)
CAS 53-43-0
Molekylformel C19 H28 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)-, Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 3β-Hydroxy-δ5-androsten-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Androsten-3β-ol-17-one, 5-Dehydroepiandrosterone, Androst-5-ene-17-one-3β-ol, Androst-5-ene-3β-ol-17-one, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, δ5-Androsten-3β-ol-17-one
InChI formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 288.424
Formel vikt 288.209