missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydro Felodipine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Felodipine-d3 |
| CAS | 1189916-52-6 |
| Molekylformel | C18H14D3Cl2NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Ethyl Methyl-d3 Ester, H 152/37-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3/i4D3 |
| LEDER | O=C(OC([2H])([2H])[2H])C1=C(C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)C(C(OCC)=O)=C(C)N=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?