Läs mer
Dehydro Felodipine Ester Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Felodipine Ester Lactone |
| CAS | 96558-27-9 |
| Molekylformel | C17 H13 Cl2 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-5,7-dihydro-2-methyl-5-oxo-, ethyl ester, H 152/77, Ethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2-methyl-5-oxo-7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13Cl2NO4/c1-3-23-16(21)12-8(2)20-11-7-24-17(22)14(11)13(12)9-5-4-6-10(18)15(9)19/h4-6H,3,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(C)nc2COC(=O)c2c1c3cccc(Cl)c3Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2-methyl-5-oxo-7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.2 |
| Formel vikt | 365.0222 |