Läs mer
Dehydro Indapamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| Formel vikt | 363.0444 |
| Procent renhet | >95% |