missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dehydro Lercanidipine, TRC

Produktkod. 17991905
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991905 100 mg
17913625 10 mg
17923295 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17991905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD229220100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 887769-34-8
Molekylformel C36 H39 N3 O6
Molekylvikt (g/mol) 609.71
Synonym 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester (9CI), Dehydro Lercanidipine, Dehydrolercanidipine
IUPAC-namn 3-O-[1-[3,3-difenylpropyl(metyl)amino]-2-metylpropan-2-yl] 5-O-metyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c2ccccc2)c3ccccc3)c1c4cccc(c4)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydro Lercanidipine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C36H39N3O6/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27/h7-19,22,30H,20-21,23H2,1-6H3
Formel vikt 609.2839
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.